Merck
Z126098
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 51 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,760
¥28,760
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,760
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥28,760
出荷予定日2025年4月23日
メーカー/製品名
Ace Glass 8746-36
L
250 mm
外径
51 mm
内部管外径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)