Merck
Z118133
Sigma-Aldrich
Glass sample holder
Tube, size 2 1/2 in. × 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
パラメーター
230-490 °C temp. limit
サイズ
2 1/2 in. × 7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのサンプルホルダーには、ボート型とチューブ型とがあり、いずれもホウケイ酸ガラス製です。ガラス容器は、Aldrich Abderhalden装置、デシケーター、または乾燥炉の中で化学サンプルを移動させたり乾燥したりするのに最適です。ガラス容器には、ボートを掴んで容易に取り扱えるようにする、成型された末端部があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)