Merck
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
内径 × 外径
3/16 in. × 5/16 in.
壁厚
1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
優れた化学薬品耐性、半透明、堅牢。温度範囲: -103~120°F