戻る
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap
Products
製品区分
vials (4)
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
直径(mm)
高さ(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
Z115150
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
表示
価格を表示
Z115134
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
表示
価格を表示
Z115142
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
表示
価格を表示
Z115126
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm