Merck
Z100692
Sigma-Aldrich
Aldrich® 一口丸底フラスコ
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径
105 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)