物質
alumina based membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 6809-3012
Whatman Article No. 28420399 (US reference)
直径
10 mm
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.1 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
関連するカテゴリー
アプリケーション
Applications:
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
特徴および利点
- Capillary pore structure for well-defined particle filtration
- Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
- Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
適合性
Suitable for removal of solids prior to UV/Vis analysis. Suitable with aqueous or organic solutions.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva