Merck
WHA111137
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜
diam. 47 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate - AOX
別名:
Z740187, ニュークリポア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate - AOX
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 111137
Whatman Article No. 28417650 (US reference)
直径
47 mm
ポアサイズ
0.4 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
特徴および利点
  • High chemical resistance and thermal stability for a wide range of samples
  • Low, consistent ash levels and low tare weights
  • Compatible with ISO 9562 guidelines for determining adsorbable organically bound halogens
  • Smooth flat surface increases particle visibility
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)