Merck
WHA10463815
Whatman® Roby 自動フィルター 25 mm
pore size 0.7 μm, Glass Fiber GF55
別名:
Z698873
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
circles
glass fiber membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Glass Fiber GF55
glass fiber prefilter
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Whatman 10463815
Whatman Article No. 28415887 (US reference)
直径
25 mm
ポアサイズ
0.7 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロボットシステム用ロビー25シリンジフィルターは、サンプル濾過を自動で行うシステム向けに開発されました。Whatmanは、多様なメンブレンを内蔵したロビーシリンジフィルターを提供しています。濾過しにくいサンプルには、ガラスファイバー製プレフィルターを追加したメンブレンもご用意しています。
フィルターハウジングは機械操作にも安定的なポリプロピレン製です。フィルターハウジングの外部構造により、保存用ターンテーブルから濾過装置までの簡単かつ円滑なフィルター移動および簡易なフィルター交換が可能になっています。
特長
Sotax、Caliper、Zymark®、Varian®などの錠剤試験装置での使用に最適化
機械操作に安定的なポリプロピレン製
利点:
簡単なフィルター交換
簡単かつ円滑なフィルター移動
用途
自動化錠剤溶解試験におけるサンプルの精密濾過
Roby 25 Filter Validation Kitによるメソッドの開発
適合性
Suitable with automated sample filtration systems.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Zymark is a registered trademark of Sotax Corporation