Merck
WHA10447700
Whatman® Elutrap 電気泳動溶出システム
ELUTRAP starter kit
別名:
Z698474
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
特徴
1 x Elutrap device, 50 x BT1 membranes, 50 x BT2 membranes
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Whatman 10447700
Whatman Article No. 28415642 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Elutrapシステムは、アガロースやポリアクリルアミドゲルスライスから、電気溶出によって核酸およびタンパク質を分離するよう設計されています。サンプルは、高回収率で200 μLもの少量に精製され、サンプルの前処理や特別なバッファーは必要ありません。
Elutrapシステムは、ほとんどの水平式ゲル電気泳動槽で使用できます。Elutrap電気泳動槽の場合、このデバイスを通じて電流が最も効率的に流れ、最大4サンプルを同時に使用できます。
Elutrapシステムの組み立ては、非常に簡単です。ゲルスライスをElutrapデバイスの中央に置き、デバイスを水平式電気泳動槽に入れます。分子は、ゲルスライスからBT1およびBT2メンブランにより形成される捕捉エリアに移動します。メンブランの位置は調整可能なため、最終的な溶出捕捉容量は、特定のアッセイ法に合わせて最適化できます。Elutrapシステムを、希釈溶液の濃縮に用いることもできます。
特長と利点
  • 核酸とタンパク質に使用できる汎用システム
  • 14 bp~150 Kbの核酸、 3~5 kDのタンパク質を精製
  • 溶出に不可欠なソルトクッションや特別なバッファーは不要
  • 捕捉位置が調整可能なため、最終サンプル容量の最適化が可能
  • 電気泳動槽は、Elutrapデバイスを最大4枚同時に処理
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva