Merck
WHA10370392
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 10
roll, W × L 35 mm × 30 m, pack of 1
別名:
fiber filters, glass filter, whatman filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
glass membrane (with organic binder)
roll
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 10370392
Whatman Article No. 28414800 (US reference)
W × L
35 mm × 30 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
きわめて優れた機械的安定性を有する濾紙で、最高180°Cの温度に耐えられます。赤外線計量のための計量補助や、自動気体濾過装置のロールフィルターとして用いられます。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)