Merck
W516104
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
≥98%
別名:
6-tert-Butyl-m-cresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
164.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
4.078
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W516104-1KG:4548173284958
W516104-10KG:4548173284941
W516104-5KG:4548173284965
W516104-BULK:
W516104-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)