Merck
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-ペンテン-1-オール
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
86.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥96%
含みます
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChI Key
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W515906-VAR-K:
W515906-SAMPLE-K:
W515906-BULK-K:
W515906-SAMPLE:
W515906-4KG-K:
W515906-100G-K:
W515906-100G:
W515906-1KG:
W515906-1KG-K:
W515906-4KG:
試験成績書(COA)