由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W515507-1KG:
W515507-SAMPLE:
W515507-25G:
W515507-100G:
W515507-25G-K:
W515507-100G-K:
W515507-SAMPLE-K:
W515507-BULK-K:
W515507-1KG-K:
W515507-VAR-K:
試験成績書(COA)