Merck
W510866
Sigma-Aldrich
2-プロピル-4-メチル-1,3-ジオキソラン、異性体混合物
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O2
CAS番号:
分子量:
130.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.095
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W510866-BULK:
W510866-VAR:
W510866-SAMPLE:
W510866-100G:
W510866-4KG:
W510866-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)