Merck
W508772
Sigma-Aldrich
ビス(メチルチオ)メタン
≥99%
別名:
ジメチルチオメタン, ホルムアルデヒドジメチルメルカプタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2SCH3
CAS番号:
分子量:
108.23
Beilstein:
1731143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
12.118
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W508772-25G:
W508772-100G:
W508772-BULK:
W508772-1KG:
W508772-2.5KG:
W508772-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)