Merck
W501107
Sigma-Aldrich
チグリン酸メチル
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
114.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.624
グレード
Kosher
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)\C(C)=C\C
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W501107-1KG:
W501107-5KG:
W501107-SAMPLE:
W501107-1KG-K:
W501107-VAR-K:
W501107-5KG-K:
W501107-SAMPLE-K:
W501107-100G:
W501107-100G-K:
W501107-BULK-K:
試験成績書(COA)