Merck
W439800
Sigma-Aldrich
2-メチルベンゾオキサゾール
99%
別名:
2-メチル-1,3-ベンゾオキサゾール, 2-メチル-4,5-ベンゾオキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
FEMA番号:
4398
Beilstein:
112297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.154
由来生物
synthetic
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
almond; musty; vanilla
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
InChI Key
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
想定される用途:タバコ、米、バニラ、ナッツ(ペカン、アーモンド、ピスタチオ、チェリー、コーヒー)のニュアンス
生物化学的/生理学的作用
1.0%で匂いを感じます:焼け焦げたゴムや炊いた米のようなニュアンスのあるかび臭い、ペカン、アーモンド、ピスタチオなどのナッツのような、タバコ、バニラのような匂い。
2.0 ppmで風味を感じます。かび臭い、ナッツ、バニラ、米のような風味
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W439800-SAMPLE:
W439800-100G:
W439800-VAR:
W439800-BULK:
W439800-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)