Merck
W437100
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
別名:
Isovaleraldehyde diethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O2
CAS番号:
分子量:
160.25
FEMA番号:
4371
MDL番号:
Flavis 番号:
06.059
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; fruity; ethereal; rum
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)
適用法令
Jan Code
W437100-SAMPLE:
W437100-100G:
W437100-1KG:
W437100-VAR:
W437100-BULK:
試験成績書(COA)