Merck
W428600
Sigma-Aldrich
2-イソブチル-4-メチル-1,3-ジオキソラン
mixture of isomers, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
4286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.135
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; buttery; sweet
SMILES記法
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
想定される用途:イタリアのチーズ、乳製品、リンゴ、パイナップル、ココアのニュアンス
生物化学的/生理学的作用
10.0%で匂いを感じます:フルーティなリンゴやバナナのニュアンスのある甘く、エーテルのような、かび臭い、若干発酵した、乳製品のような匂い。
20 ppmで風味を感じます:リンゴ、パイナップル、チーズのようなニュアンスのあるクリーミーな、ココアのような、ウッディな、ジューシーなフルーツの風味
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W428600-250G:
W428600-VAR:
W428600-BULK:
W428600-SAMPLE:
W428600-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)