Merck
W416301
Sigma-Aldrich
2′-メトキシアセトフェノン
99%
別名:
2-アセチルアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
FEMA番号:
4163
Beilstein:
1100602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.254
由来生物
synthetic
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
medicinal; earthy
SMILES記法
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Soluble in: Alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W416301-VAR:
W416301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)