Merck
W401101
Sigma-Aldrich
4-ペンテン-1-イル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O2
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
Flavis 番号:
9.917
由来生物
synthetic
アッセイ
98%
密度
0.908 g/mL at 25 °C
官能
alliaceous
SMILES記法
CC(=O)OCCCC=C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)