Merck
W395803
Sigma-Aldrich
酢酸フェニル
≥99%
別名:
酢酸フェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC6H5
CAS番号:
分子量:
136.15
FEMA番号:
3958
Beilstein:
636458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.688
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W395803-25KG:
W395803-10KG:
W395803-SAMPLE:
W395803-BULK:
W395803-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)