Merck
W361801
Sigma-Aldrich
5-フェニル-1-ペンタノール
≥98%
別名:
ベンゼンペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
164.24
FEMA番号:
3618
Beilstein:
1935233
EC Number:
欧州評議会番号:
674
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.051
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChI Key
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W361801-25G-K:
W361801-SAMPLE-K:
W361801-SAMPLE:
W361801-100G:
W361801-1KG:
W361801-100G-K:
W361801-1KG-K:
W361801-BULK:
W361801-BULK-K:
W361801-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The