Merck
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
別名:
Undecanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
3492
EC Number:
欧州評議会番号:
10633
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.274
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; waxy; soapy
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl undecanoate is a volatile fatty acid ethyl ester (FAEE) commonly found in alcoholic beverages. It is also reported to occur in fermented wheat germ extract.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W349208-BULK:
W349208-100G:4548173978352
W349208-VAR:
W349208-1KG:4548173978369
W349208-4KG:
W349208-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)