由来生物
synthetic
グレード
Halal
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
896 °F
屈折率
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; musty; tobacco
SMILES記法
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI Key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W347000-BULK:
W347000-5KG:4548173284507
W347000-1KG:4548173284491
W347000-SAMPLE:
W347000-VAR:
W347000-10KG:4548173284484