Merck
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O
CAS番号:
分子量:
128.21
FEMA番号:
3467
EC Number:
欧州評議会番号:
10296
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.094
アッセイ
≥95%
含みます
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES記法
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W346705-100G-K:
W346705-SAMPLE:
W346705-100G:
W346705-1KG:
W346705-BULK-K:
W346705-1KG-K:
W346705-SAMPLE-K:
W346705-BULK:
W346705-4KG:
W346705-VAR-K:
W346705-4KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)