Merck
W341304
Sigma-Aldrich
2-メチルペンタナール
≥97%
別名:
2-メチルバレルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
100.16
FEMA番号:
3413
Beilstein:
1739423
EC Number:
欧州評議会番号:
706
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.069
由来生物
synthetic
蒸気密度
3.45 (vs air)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
390 °F
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
ethereal; earthy; fruity
SMILES記法
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W341304-SAMPLE:
W341304-8KG:
W341304-4KG:
W341304-BULK:
W341304-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)