Merck
W338820
Sigma-Aldrich
2-トリデカノン
≥98%, natural, FG
別名:
メチルウンデシルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COCH3
CAS番号:
分子量:
198.34
FEMA番号:
3388
Beilstein:
1757402
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
7.103
由来生物
botanical
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; mushroom; waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W338820-500G-K:4548173356167
W338820-BULK-K:
W338820-VAR-K:
W338820-SAMPLE-K:
W338820-100G-K:4548173356150