About This Item
化学式:
CH3COCH2SHCH3
CAS番号:
分子量:
104.17
FEMA番号:
3298
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.047
由来生物
synthetic
濃度
10 wt. % in triacetin
屈折率
n20/D 1.4352
密度
1.142 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
coffee
SMILES記法
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChI Key
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W329810-SAMPLE:
W329810-5KG-K:
W329810-25KG:
W329810-100G-K:
W329810-1KG:
W329810-100G:
W329810-1KG-K:
W329810-BULK-K:
W329810-10KG:
W329810-5KG:
W329810-SAMPLE-K:
W329810-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)