Merck
W327905
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-mercaptopropionate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(SH)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
134.20
FEMA番号:
3279
EC Number:
欧州評議会番号:
11469
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.046
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
40-41 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; sulfurous
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)S
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4(2)8/h4,8H,3H2,1-2H3
InChI Key
LXXNWCFBZHKFPT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2-mercaptopropionate is a sulfur-containing flavor compound found in wine, Japanese soy sauce, Munster and Camembert cheeses.
生物化学的/生理学的作用
0.2~0.5 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W327905-SAMPLE-K:
W327905-100G-K:4548173976655
W327905-1KG:
W327905-5KG-K:
W327905-5KG:
W327905-100G:
W327905-BULK-K:
W327905-VAR-K:
W327905-1KG-K:4548173976662
W327905-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of a powerful aroma compound in munster and camembert cheeses: ethyl 3-mercaptopropionate.
Sourabie? AM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry (2008)
Rapid Analysis of 27 Volatile Sulfur Compounds in Wine by Headspace Solid-Phase Microextraction Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry.
Slaghenaufi D, et al.
Food Analytical Methods, 18(3), 1-10 (2017)
Quantification and odor contribution of volatile thiols in Japanese soy sauce.
Meng Q, et al.
Food Science and Technology Research, 429-436 (2012)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)