Merck
W322504
Sigma-Aldrich
フェニルジスルフィド
≥98%
別名:
NSC 2689, 二硫化ジフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SSC6H5
CAS番号:
分子量:
218.34
FEMA番号:
3225
Beilstein:
639794
EC Number:
欧州評議会番号:
11757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.043
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥98%
mp
58-60 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy; sulfurous
SMILES記法
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W322504-100G:
W322504-SAMPLE:
W322504-BULK:
W322504-1KG-K:
W322504-5KG-K:
W322504-5KG:
W322504-BULK-K:
W322504-100G-K:
W322504-SAMPLE-K:
W322504-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular modeling and enzyme kinetics indicate a novel mechanism for mammalian 5-lipoxygenase.
R W Egan et al.
Advances in prostaglandin, thromboxane, and leukotriene research, 17A, 69-74 (1987-01-01)
C W Nogueira et al.
Toxicology, 191(2-3), 169-178 (2003-09-11)
Organochalcogens are important intermediates and useful reagents in organic synthesis, which can increase human exposure risk to these chemicals in the workplace. As well, there are a number of reported cases of acute toxicity following organochalcogen ingestion of vitamins and
J I Rossato et al.
Neurochemical research, 27(4), 297-303 (2002-04-18)
Ebselen (2-phenyl- 1,2-benzisoselenazole-3 (2H)-one) is a seleno-organic compound with antioxidant properties, and anti-inflammatory actions. Recently, ebselen improved the outcome of acute ischemic stroke in humans. In the present study, the potential antioxidant capacity of organochalcogenide compounds diphenyl diselenide (PhSe)2, diphenyl
Tsuyoshi Taniguchi et al.
Organic letters, 11(15), 3298-3301 (2009-09-02)
Hydrothiolation of alkynes proceeds with diphenyl disulfide and tripropylamine. Amine-mediated single electron transfer to diphenyl disulfide can be proposed for the reaction mechanism. Applications of the method to radical cyclizations of eneyne compounds are also presented.
J M Young et al.
Agents and actions, 21(3-4), 314-315 (1987-08-01)
Indomethacin was administered subcutaneously to rats, 4 mg/kg/day for 4 consecutive days in order to produce erosions of the small intestine which were scored at necropsy on day 5. Orally administered phenidone (up to 250 mg/kg/day), a mixed cycloocygenase-lipoxygenase inhibitor