Merck
W322008
Sigma-Aldrich
2-フェネチルアミン
≥99%
別名:
β-フェニルエチルアミン, 2-フェニルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
FEMA番号:
3220
Beilstein:
507488
EC Number:
欧州評議会番号:
708
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
11.006
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
Kosher
蒸気密度
4.18 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI Key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W322008-BULK:
W322008-SAMPLE:
W322008-VAR-K:
W322008-SAMPLE-K:
W322008-1KG:
W322008-1KG-K:
W322008-5KG:
W322008-BULK-K:
W322008-10KG:
W322008-5KG-K:
W322008-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)