Merck
W304905
Sigma-Aldrich
酪酸テルピニル、異性体混合物
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24O2
CAS番号:
分子量:
224.34
FEMA番号:
3049
EC Number:
欧州評議会番号:
278
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.052
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −9.0°, neat
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; balsamic
SMILES記法
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI Key
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W304905-1KG:4548173974750
W304905-VAR:
W304905-BULK:
W304905-100G:4548173974743
W304905-5KG:
W304905-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)