Merck
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2981
EC Number:
欧州評議会番号:
223c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.033
由来生物
synthetic
屈折率
n20/D 1.4540 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
官能
berry; honey; floral
SMILES記法
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W298107-VAR:
W298107-1KG:
W298107-BULK:
W298107-4KG:
W298107-100G:
W298107-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)