Merck
W295817
Sigma-Aldrich
プロピオン酸プロピル
natural (US), ≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2958
Beilstein:
1699993
EC Number:
欧州評議会番号:
403c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.122
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
wine-like
SMILES記法
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
引火点(℃)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W295817-4KG-K:
W295817-SAMPLE-K:
W295817-BULK-K:
W295817-1KG:
W295817-100G-K:
W295817-1KG-K:
W295817-100G:
W295817-SAMPLE:
W295817-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)