Merck
W281301
Sigma-Aldrich
Octyl propionate
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2813
EC Number:
欧州評議会番号:
407
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.126
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
waxy
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W281301-4KG-K:
W281301-1KG-K:
W281301-4KG:
W281301-SAMPLE:
W281301-9KG:
W281301-VAR-K:
W281301-1KG:
W281301-BULK-K:
W281301-SAMPLE-K:
W281301-9KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these