Merck
W280305
Sigma-Aldrich
3-オクタノン
≥98%, FG
別名:
エチルアミルケトン, エチルペンチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COC2H5
CAS番号:
分子量:
128.21
FEMA番号:
2803
Beilstein:
1700021
EC Number:
欧州評議会番号:
2042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.062
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; green; mushroom; musty; vegetable; earthy
SMILES記法
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-オクタノンは、キノコ類に天然に存在します。また、アスペルギルス、フザリウム、およびペニシリウムなどの真菌により産生された重要な揮発性物質の一つです。
生物化学的/生理学的作用
10 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:バナナ、ブル-ベリ-、タイム、食用キノコ、ロ-ズマリ-、ヒソップ。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W280305-BULK-K:
W280305-20KG:
W280305-8KG:
W280305-800G:
W280305-800G-K:
W280305-SAMPLE-K:
W280305-8KG-K:4548173973180
W280305-20KG-K:4548173973173
W280305-1KG-K:4548173973166
W280305-1KG:
W280305-VAR-K:
W280305-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fungal volatiles as indicators of food and feeds spoilage.
Schnurer J, et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 27(2-3), 209-217 (1999)
Volatile flavour components of some edible mushrooms (Basidiomycetes).
Venkateshwarlu G, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 14(3), 191-194 (1999)
Mushroom flavor.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 1-4 (1981)
Marek Nemcovic et al.
FEMS microbiology letters, 284(2), 231-236 (2008-05-31)
Light and starvation are two principal environmental stimuli inducing conidiation in the soil micromycete Trichoderma spp. We observed that volatiles produced by conidiating colonies of Trichoderma spp. elicited conidiation in colonies that had not been induced previously by exposure to
Volatile flavor compounds produced by molds of Aspergillus, Penicillium, and Fungi imperfecti.
Kaminski E, et al.
Applied Microbiology, 27(6), 1001-1004 (1974)