Merck
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
174.28
FEMA番号:
2798
EC Number:
MDL番号:
Flavis 番号:
6.008
由来生物
synthetic
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
官能
violet
SMILES記法
CCCCCCCC(OC)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W279801-VAR:
W279801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)