Merck
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2631
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Citrus aurantifolia
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.230
光学活性
[α]20/D +37.5°, neat
由来
Mexico or Tahiti origin
屈折率
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
176 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
lime
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: cold pressed
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W263117-20KG-K:
W263117-1KG:
W263117-BULK-K:
W263117-SAMPLE:
W263117-SAMPLE-K:
W263117-20KG:
W263117-1KG-K:
W263117-9KG-K:
W263117-VAR:
W263117-9KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)