由来生物
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon flexuosus
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −10 to 0°, neat
由来
India origin
bp
224 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
lemon
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W262404-VAR-K:
W262404-5KG-K:
W262404-9KG:
W262404-1KG:
W262404-SAMPLE-K:
W262404-1KG-K:
W262404-SAMPLE:
W262404-20KG:
W262404-20KG-K:
W262404-9KG-K:
W262404-BULK-K:
試験成績書(COA)