Merck
W259200
Sigma-Aldrich
イモーテルアブソリュート
natural
別名:
ヘリクリサムオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Helichrysum angustifolium
グレード
Kosher
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 182.20
屈折率
n20/D 1.479
密度
0.894 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy; woody
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)