Merck
W249408
Sigma-Aldrich
3-(2-Furyl)acrolein
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2
CAS番号:
分子量:
122.12
FEMA番号:
2494
EC Number:
欧州評議会番号:
2252
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.034
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
bp
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-55 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; spicy; nutty
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
InChI Key
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
詳細
3-(2-Furyl)acrolein is a heterocyclic aldehyde that can be used as a flavoring agent in the food industry.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W249408-BULK-K:
W249408-1KG:
W249408-1KG-K:4548173336343
W249408-5KG-K:4548173336350
W249408-SAMPLE-K:
W249408-100G:
W249408-5KG:
W249408-VAR-K:
W249408-100G-K:4548173336336
W249408-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)