Merck
W221309
Sigma-Aldrich
サリチル酸イソブチル
≥98%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O3
CAS番号:
分子量:
194.23
FEMA番号:
2213
EC Number:
欧州評議会番号:
434
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.750
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; herbaceous
SMILES記法
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI Key
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221309-1KG:
W221309-10KG-K:
W221309-SAMPLE-K:
W221309-5KG:
W221309-BULK-K:
W221309-5KG-K:
W221309-1KG-K:4548173967608
W221309-SAMPLE:
W221309-VAR-K:
W221309-10KG:
試験成績書(COA)