Merck
W221228
Sigma-Aldrich
プロピオン酸イソブチル
natural, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2212
EC Number:
欧州評議会番号:
406c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
9.125
グレード
Kosher
natural
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Heavy floral
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W221228-SAMPLE:
W221228-1KG:
W221228-VAR:
W221228-100G:
W221228-BULK:
W221228-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)