Merck
W220213
Sigma-Aldrich
Isobutyl hexanoate
natural, ≥95%
別名:
Isobutyl caproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2202
EC Number:
欧州評議会番号:
314c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.064
グレード
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W220213-1KG-K:
W220213-VAR-K:
W220213-100G:
W220213-SAMPLE-K:
W220213-100G-K:
W220213-1KG:
W220213-BULK-K:
W220213-4KG-K:
W220213-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)