Merck
W218502
Sigma-Aldrich
安息香酸イソブチル
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2185
EC Number:
欧州評議会番号:
567
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.757
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
241-242 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; rose
SMILES記法
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on