Merck
W215481
Sigma-Aldrich
Birch oil
sweet, natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; minty; spicy; sweet; wintergreen
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W215481-5KG-K:
W215481-1KG-K:
W215481-SAMPLE-K:
W215481-SAMPLE:
W215481-BULK-K:
W215481-1KG:
W215481-VAR-K:
W215481-5KG:
試験成績書(COA)