Merck
W213004
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド プロピレングリコール アセタール、異性体混合物
≥95%
別名:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
FEMA番号:
2130
EC Number:
欧州評議会番号:
2226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.032
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
bitter
SMILES記法
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI Key
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W213004-10KG:
W213004-5KG-K:4548173343303
W213004-5KG:
W213004-1KG:
W213004-VAR-K:
W213004-BULK-K:
W213004-1KG-K:4548173343297
W213004-SAMPLE:
W213004-SAMPLE-K:
W213004-10KG-K:4548173343280