Merck
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
140.18
FEMA番号:
2043
EC Number:
欧州評議会番号:
2183
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.493
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; green; jam
SMILES記法
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
InChI Key
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W204307-SAMPLE:
W204307-100G:
W204307-5KG:
W204307-1KG:
W204307-BULK:
W204307-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells