Merck
U3253
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin I octamethyl ester
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N4O16
CAS番号:
分子量:
942.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: porphyrin
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(=O)OC)c5CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c4CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-34-27(11-15-43(55)63-3)31(19-47(59)67-7)39(51-34)24-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)23-35-26(10-14-42(54)62-2)30(18-46(58)66-6)38(50-35)21-33(25)49-37/h21-24,49-50H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-22-,35-23-,36-24-,37-22-,38-21-,39-24-,40-23-
InChI Key
KBKZLUAVUDHBNV-GOJGWFAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Actual E1%/406 given on label
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)